문서
R572349
3-ME-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H13Cl4F3N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
460.113
MDL number:
기타 정보