문서
R571067
N-(1-(4-BROMOPHENOXY)-2,2,2-TRICHLOROETHYL)-3-PHENYLACRYLAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H13BrCl3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
449.562
MDL number:
기타 정보