문서
R570001
6-(ACETYLOXY)-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-7-YL ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H14O6
CAS Number:
Molecular Weight:
302.286
MDL number:
기타 정보