문서
R569321
METHYL ((7-METHYL-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-9-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H16O5
CAS Number:
Molecular Weight:
288.303
MDL number:
기타 정보