문서
R565237
6-METHYL-7-((2-OXOCYCLOHEXYL)OXY)-2,3-DIHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H20O4
CAS Number:
Molecular Weight:
312.369
MDL number:
기타 정보