Key Documents
R563986
4-[5-(4-CHLOROPHENYL)-2-METHYL-4,7-DIHYDRO[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-7-YL]-N,N-DIMETHYLANILINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H20ClN5
CAS Number:
Molecular Weight:
365.869
MDL number:
기타 정보