문서
R563803
DIFLUOROMETHYL 4-[5-(4-IODOPHENYL)-2-METHYL-4,7-DIHYDRO[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-7-YL]PHENYL ETHER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H15F2IN4O
CAS Number:
Molecular Weight:
480.259
MDL number:
기타 정보