문서
R561800
ETHYL (2-(((4-METHOXYPHENOXY)ACETYL)AMINO)-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H18N2O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
350.396
MDL number:
기타 정보