문서
R558621
4-CYCLOHEXYL-5-((3-METHYLPHENOXY)METHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H21N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
303.429
MDL number:
기타 정보