문서
R554642
N-(5-(2-CHLORO-BENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-3-YL)-ISONICOTINAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H10ClN3O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
375.858
MDL number:
기타 정보