문서
R552666
N-(4-CL-BENZYLIDENE)-N'-(4-(3,4-DIMETHOXY-PH)-3H-THIAZOL-2-YLIDENE)-HYDRAZINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H16ClN3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
373.864
MDL number:
기타 정보