문서
R552631
4-OXO-3,4-2H-PHTHALAZINE-1-CARBOTHIOIC ACID ETHYLAMIDE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H12BrN3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
314.206
MDL number:
기타 정보