문서
R552526
(3-ALLYL-4-(3-NITRO-PHENYL)-3H-THIAZOL-2-YLIDENE)-PHENYL-AMINE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H16BrN3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
418.315
MDL number:
기타 정보