문서
R552135
2-{[(5,6-DIMETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETYL}-N-PHENYLHYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H19N5OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
385.513
MDL number:
기타 정보