문서
R544736
3-BROMO-N-(2-FURYLMETHYL)-5-PHENYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)PYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H12BrF3N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
465.232
MDL number:
기타 정보