Key Documents
R544272
(4-BROMO-5-METHYL-3-TRIFLUOROMETHYL-PYRAZOL-1-YL)-ACETIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H10BrF3N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
315.091
MDL number:
기타 정보