문서
R543217
PENTYL ({7-[(2Z)-3-CHLORO-2-BUTENYL]-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL}SULFANYL)ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H23ClN4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
414.914
MDL number:
기타 정보