Key Documents
R541079
(2,4-DIETHYL-3,6-DIHYDROXY-PHENYL)-PHOSPHONIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H19O5P
CAS Number:
Molecular Weight:
274.256
MDL number:
기타 정보