문서
R540609
1-(2-OXO-2-THIOPHEN-2-YL-ETHYL)-4-THIOPHEN-2-YL-PYRIMIDIN-1-IUM, BROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H11BrN2OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
367.289
MDL number:
기타 정보