문서
R531154
1,2-BIS-(4-(3-HYDROXY-3-METHYL-BUT-1-YNYL)-PHENYL)-ETHANE-1,2-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H22O4
CAS Number:
Molecular Weight:
374.441
MDL number:
기타 정보