문서
R526290
2,6-DIMETHOXY-4-((E)-{[3-(3-METHYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H22N4O6
CAS Number:
Molecular Weight:
390.399
MDL number:
기타 정보