문서
R524867
5-NAPHTHALEN-1-YL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (2-ETHOXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H20N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
384.441
MDL number:
기타 정보