문서
R523739
ACETIC ACID 2,3-DIACETOXY-5-((1-FURAN-2-YL-ET)-PYRIDIN-2-YL-CARBAMOYL)-PH ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H22N2O8
CAS Number:
Molecular Weight:
466.452
MDL number:
기타 정보