Key Documents
R523100
4-F-BENZOIC ACID 5,5-DI-ME-2-(4-NITRO-PHENYLSULFANYL)3-OXO-CYCLOHEX-1-ENYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H18FNO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
415.444
MDL number:
기타 정보