문서
R518565
4-ALLYL-5-(3,4,5-TRIMETHOXY-PHENYL)-4H-(1,2,4)TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H17N3O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
307.374
MDL number:
기타 정보