문서
R516546
METHYL {[3-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)-2,6-DIETHYL-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YL]OXY}ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H24O7
CAS Number:
Molecular Weight:
424.455
MDL number:
기타 정보