문서
R509132
5-(4-CHLORO-BENZYLOXY)-2-METHYL-BENZOFURAN-3-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H15ClO4
CAS Number:
Molecular Weight:
330.771
MDL number:
기타 정보