문서
R502588
7-(4-TERT-BUTYL-BENZYLOXY)-6-METHYL-2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA(C)CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H26O3
CAS Number:
Molecular Weight:
362.473
MDL number:
기타 정보