문서
R502359
6-OXO-6H-BENZO[C]CHROMEN-3-YL 2-{[(BENZYLOXY)CARBONYL]AMINO}-4-(METHYLSULFANYL)BUTANOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H23NO6S
Molecular Weight:
477.54
MDL number:
기타 정보