문서
R500933
ETHYL (1-METHYL-2,4-DIOXO-1,4,6,7-TETRAHYDRO[1,3]THIAZOLO[2,3-F]PURIN-3(2H)-YL)ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H14N4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
310.334
MDL number:
기타 정보