문서
R497029
7-HEXADECYL-8-{(2Z)-2-[1-(4-METHOXYPHENYL)ETHYLIDENE]HYDRAZINO}-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C31H48N6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
552.767
MDL number:
기타 정보