문서
R496448
N-(4-METHYLPHENYL)-2-{(3Z)-3-[(2E)-2-(3-NITROBENZYLIDENE)HYDRAZONO]-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H19N5O4
CAS Number:
Molecular Weight:
441.45
MDL number:
기타 정보