Key Documents
R495859
4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-INDAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (4-HO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H16N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
284.32
MDL number:
기타 정보