문서
R494135
2-CHLORO-6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO[C]CHROMEN-3-YL 2-{[(BENZYLOXY)CARBONYL]AMINO}-4-(METHYLSULFANYL)BUTANOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H26ClNO6S
Molecular Weight:
516.017
MDL number:
기타 정보