문서
R485535
N-(2-(4-METHOXY-PHENYL)-1-(3-METHOXY-PROPYLCARBAMOYL)-VINYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H24N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
368.436
MDL number:
기타 정보