문서
R482587
2-(4-CHLORO-PHENOXY)-N-(4-(THIAZOL-2-YLSULFAMOYL)-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H14ClN3O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
423.9
MDL number:
기타 정보