문서
R482560
2(4-TERT-BU-BENZOYLAMINO)4,5,6,7-4H-BENZO(B)THIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H27NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
385.529
MDL number:
기타 정보