문서
R480894
ETHYL (2E)-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H29N3O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
507.613
MDL number:
기타 정보