문서
R477567
ETHYL 2-[(4-TERT-BUTYLBENZOYL)AMINO]-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H25NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
371.502
MDL number:
기타 정보