Key Documents
R470732
1-(2,6-DI-ME-MORPHOLIN-4-YL)3-ME-BENZO(4,5)IMIDAZO(1,2-A)PYRIDINE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H20N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
320.397
MDL number:
기타 정보