문서
R469602
TETRADECANOIC ACID (1-(2-BROMO-PHENYLAMINO)-2,2,2-TRICHLORO-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H34BrCl3N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
528.792
MDL number:
기타 정보