문서
R465089
4-[(4-AMINO-3-CHLOROPHENYL)(3-NITROPHENYL)METHYL]-2-CHLOROPHENYLAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H15Cl2N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
388.256
MDL number:
기타 정보