문서
R461822
3-{2-[(E)-2-ANILINOETHENYL]-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM-3-YL}-1-PROPANESULFONATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H18N2O3S2
Molecular Weight:
374.484
MDL number:
기타 정보