문서
R461016
ETHYL 4-METHYL-2-[(PHENYLACETYL)AMINO]-5-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO]CARBONYL}-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H21F3N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
490.505
MDL number:
기타 정보