문서
R459895
2(3,4-DI-CL-PH)1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOLE-5-CARBOXYLIC ACID PROPYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H13Cl2NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
378.215
MDL number:
기타 정보