문서
R457647
2-OXO-2-PHENYLETHYL 2-(4-BROMOPHENYL)-1,3-DIOXO-5-ISOINDOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H14BrNO5
CAS Number:
Molecular Weight:
464.276
MDL number:
기타 정보