문서
R453501
5(4-BENZYLOXY-PH)2H-PYRAZOLE-3CARBOXYLIC ACID (4-ISOPROPYL-BENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H26N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
438.534
MDL number:
기타 정보