문서
R442976
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-2-THIENYLMETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H18N4OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
406.532
MDL number:
기타 정보