문서
R442747
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H29N5OS
CAS Number:
Molecular Weight:
471.629
MDL number:
기타 정보