문서
R441457
[9-CHLORO-2-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H15ClN2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
394.883
MDL number:
기타 정보